Imprimer
Bromure de tétraoctylammonium 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Tetra-n-octylammonium bromide
352100050 352100250 352101000
ACRO352100050EA 45.3 EUR
ACRO352100050 ACRO352100250 ACRO352101000
Bromure de tétraoctylammonium 98%
Bromure de tétraoctylammonium
Formule: C₃₂H₆₈BrN
MW: 546.8 g/mol
Point de fusion: 95…99 °C
Point d'éclair: 100
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011863
Numéro CAS: 14866-33-2
EINECS: 238-936-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 99 °C
Titration Argentometric ≥97.5 %