Imprimer
Bromure de tétrahexylammonium 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
420400250 420401000
ACRO420400250EA 88.9 EUR
ACRO420400250 ACRO420401000
Bromure de tétrahexylammonium 99%
Bromure de tétrahexylammonium
Formule: C₂₄H₅₂BrN
MW: 434.59 g/mol
Point de fusion: 98…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011858
Numéro CAS: 4328-13-6
EINECS: 224-363-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA
Stabilizer 40 to 60 ppm MEHQ