Imprimer
Bromure de tétraéthylammonium 99+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
220710500 220712500 220715000 220710025
ACRO220710500EA 60.3 EUR
ACRO220710500 ACRO220712500 ACRO220715000 ACRO220710025
Bromure de tétraéthylammonium 99+%
Bromure de tétraéthylammonium
Formule: C₈H₂₀BrN
Point de fusion: 285 °C (déc.)
Densité: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011825
Numéro CAS: 71-91-0
EINECS: 200-769-4
Merck Index: 13,09274
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥99.0 %
Loss on drying ≤1.0 %