Imprimer
Bromure de tétrabutylphosphonium ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Tetra-n-butylphosphonium bromide
A10868.14 A10868.22 A10868.36
A10868.14EA 30.3 EUR
A10868.14 A10868.22 A10868.36
Bromure de tétrabutylphosphonium ≥99%
Bromure de tétrabutylphosphonium
Purity: 99% CAS No.: 3115-68-2 Molecular Formula: C16H36BrP Formula Weight: 339.35 Flash Point: 290°(554°F) Melting Point: 99-103° Beilstein Reference: 4160474 UN No.: 3464 MDL No.: MFCD00011853
Formule: C₁₆H₃₆BrP
MW: 339.34 g/mol
Point de fusion: 99…103 °C
Point d'éclair: 290 °C (554 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011853
Numéro CAS: 3115-68-2
EINECS: 221-487-8
ONU: 3464
ADR: 6.1 II