Imprimer
Cetrimonium bromure
Fournisseur: Roth Carl
Danger
Synonyms: N-Cetyl-N,N,N-trimethylammonium bromide, Cetyltrimethylammonium bromide, Hexadecyltrimethylammonium bromide, CTAB, (1-Hexadecyl)trimethylammonium bromide, N,N,N-Trimethylhexadecan-1-aminium bromide
9161.1 9161.2
ROTH9161.1EA 0 EUR
ROTH9161.1 ROTH9161.2
Cetrimonium bromure
Cetrimonium bromure
Formule: CH₃(CH₂)₁₅N(Br)(CH₃)₃
MW: 364.45 g/mol
Point de fusion: 237…243 °C
Point d'éclair: 244 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011772
Numéro CAS: 57-09-0
EINECS: 200-311-3
ONU: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02034