Cetrimonium bromure pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
|
Danger
|
Synonyms:
N-Cetyl-N,N,N-trimethylammonium bromide, Cetyltrimethylammonium bromide, Hexadecyltrimethylammonium bromide, CTAB, (1-Hexadecyl)trimethylammonium bromide, N,N,N-Trimethylhexadecan-1-aminium bromide
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.14119.0100
8.14119.0500
8.14119.0100EA
36.9
EUR
8.14119.0100
8.14119.0500
Cetrimonium bromure pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Cetrimonium bromure
Formule:
CH₃(CH₂)₁₅N(Br)(CH₃)₃ MW: 364.45 g/mol Point de fusion: 237…243 °C Point d'éclair: 244 °C (coupe fermée) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011772 Numéro CAS: 57-09-0 EINECS: 200-311-3 ONU: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 13,02034 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 0.192 g/l (20 °C) |
Melting Point | 250 - 256 °C |
Molar Mass | 364.45 g/mol |
Bulk Density | 390 kg/m3 |
pH | 5 - 7 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 9 |
Hazard Class Description | Miscellaneous Hazardous Material |