Imprimer
Oxyde de trioctylphosphine 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: TOPO, Tri-n-octylphosphine Oxide, Trioctylphosphinoxide
207600250 207601000 207605000
ACRO207600250EA 59.1 EUR
ACRO207600250 ACRO207601000 ACRO207605000
Oxyde de trioctylphosphine 99%
Oxyde de trioctylphosphine
Formule: C₂₄H₅₁OP
MW: 386.64 g/mol
Point d'ébullition: 201…202 °C (2 mmHg)
Point de fusion: 50…55 °C
Point d'éclair: 230 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002083
Numéro CAS: 78-50-2
EINECS: 201-121-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder or crystals or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 55 °C
GC ≥98.5 % (including isomer)
Isomer ≤6 %