Imprimer
Bromure de (méthyl)triphénylphosphonium ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A15878.30 A15878.0B A15878.18
A15878.30EA 114 EUR
A15878.30 A15878.0B A15878.18
Bromure de (méthyl)triphénylphosphonium ≥98%
Bromure de (méthyl)triphénylphosphonium
Purity: 98+% CAS No.: 1779-49-3 Molecular Formula: CH3P(C6H5)3Br Formula Weight: 357.24 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Melting Point: 231-234° Beilstein Reference: 3599467 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00011804
Formule: C₁₉H₁₈BrP
MW: 357.23 g/mol
Point de fusion: 231…234 °C
Point d'éclair: >240 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011804
Numéro CAS: 1779-49-3
EINECS: 217-218-9
ONU: 2811
ADR: 6.1 III