Bromure de (méthyl)triphénylphosphonium 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
156950100
156951000
156950025
156955000
ACRO156950100EA
26.2
EUR
ACRO156950100
ACRO156951000
ACRO156950025
ACRO156955000
Bromure de (méthyl)triphénylphosphonium 98%
Bromure de (méthyl)triphénylphosphonium
Formule:
C₁₉H₁₈BrP MW: 357.23 g/mol Point de fusion: 230…234 °C Point d'éclair: >240 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011804 Numéro CAS: 1779-49-3 EINECS: 217-218-9 ONU: 2811 ADR: 6.1 III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 230 to 234 °C |
Titration Argentometric | ≥97.5 % |