Imprimer
Bromure de (1-propyl)triphénylphosphonium ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Triphenyl(propyl)phosphonium bromide, Triphenylpropylphosphonium bromide
A12968.18 A12968.30
A12968.18EA 49.8 EUR
A12968.18 A12968.30
Bromure de (1-propyl)triphénylphosphonium ≥99%
Bromure de (1-propyl)triphénylphosphonium
Purity: 99% CAS No.: 6228-47-3 Molecular Formula: CH3(CH2)2P(C6H5)3Br Formula Weight: 385.29 Melting Point: 236-240° Beilstein Reference: 3599726
Formule: C₂₁H₂₂BrP
MW: 385.28 g/mol
Point de fusion: 236…240 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011843
Numéro CAS: 6228-47-3
EINECS: 228-330-2