Imprimer
Bromure de (1-pentyl)triphénylphosphonium ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Pentyltriphenylphosphonium bromide
A12534.14 A12534.22 A12534.36
A12534.14EA 35.4 EUR
A12534.14 A12534.22 A12534.36
Bromure de (1-pentyl)triphénylphosphonium ≥98%
Bromure de (1-pentyl)triphénylphosphonium
Purity: 98% CAS No.: 21406-61-1 Molecular Formula: CH3(CH2)4P(C6H5)3Br Formula Weight: 413.33 Melting Point: 164-166° Beilstein Reference: 3580453
Formule: H₃C(CH₂)₄P(C₆H₅)₃Br
MW: 413.34 g/mol
Point de fusion: 164…166 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00031630
Numéro CAS: 21406-61-1
EINECS: 244-374-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2bf324e98e27624d1eab0e430f6eee7a96fa960&vid=e2bf324e98e27624d1eab0e430f6eee7a96fa960&prid=web&clid=SAPDAM