Imprimer
Bromure de (1-octyl)triphénylphosphonium ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Octyltriphenylphosphonium Bromide
L02412.06 L02412.14 L02412.22
L02412.06EA 32.7 EUR
L02412.06 L02412.14 L02412.22
Bromure de (1-octyl)triphénylphosphonium ≥97%
Bromure de (1-octyl)triphénylphosphonium
Purity: 97% CAS No.: 42036-78-2 Molecular Formula: C26H32BrP Formula Weight: 455.42 Melting Point: 61-63° Beilstein Reference: 3642460
Formule: H₃C(CH₂)₇P(C₆H₅)₃Br
MW: 455.42 g/mol
Point de fusion: 61…63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051874
Numéro CAS: 42036-78-2
EINECS: 255-635-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d20265a4fb0cff86d083b39bfedb8c80cf4883dc&vid=d20265a4fb0cff86d083b39bfedb8c80cf4883dc&prid=web&clid=SAPDAM