Bromure de (1-dodécyl)triphénylphosphonium ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
Dodecyltriphenylphosphonium bromide
A14295.09
A14295.18
A14295.30
A14295.09EA
70.5
EUR
A14295.09
A14295.18
A14295.30
Bromure de (1-dodécyl)triphénylphosphonium ≥98%
Bromure de (1-dodécyl)triphénylphosphonium
Purity: 98+%
CAS No.: 15510-55-1
Molecular Formula: CH3(CH2)11P(C6H5)3Br
Formula Weight: 511.54
Melting Point: 90-94°
Beilstein Reference: 3581921
Formule:
H₃C(CH₂)₁₁P(C₆H₅)₃Br MW: 511.53 g/mol Point de fusion: 90…94 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00031546 Numéro CAS: 15510-55-1 EINECS: 239-538-8 |