Imprimer
Méthylphosphonate de diéthyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A14772.09 A14772.14 A14772.18
A14772.09EA 154 EUR
A14772.09 A14772.14 A14772.18
Méthylphosphonate de diéthyle ≥97%
Méthylphosphonate de diéthyle
Purity: 97% CAS No.: 683-08-9 Molecular Formula: C5H13O3P Formula Weight: 152.13 Flash Point: 75°(167°F) Refractive Index: 1.4140 Boiling Point: 194° Beilstein Reference: 1753416 MDL No.: MFCD00009813
Formule: C₅H₁₃O₃P
MW: 152.13 g/mol
Point d'ébullition: 194 °C
Densité: 1.040
Point d'éclair: 75 °C (167 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009813
Numéro CAS: 683-08-9
EINECS: 211-667-4