Imprimer
Phosphite de triphényle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.00551.0100 8.00551.1000
8.00551.0100EA 34.9 EUR
8.00551.0100 8.00551.1000
Phosphite de triphényle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Phosphite de triphényle
Formule: C₁₈H₁₅O₃P
MW: 310.29 g/mol
Point d'ébullition: 360
Point de fusion: 22…25 °C
Densité: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 188
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003032
Numéro CAS: 101-02-0
EINECS: 202-908-4
ONU: 3077
ADR: 9 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (slow decomposition)
Melting Point 22 - 25 °C
Molar Mass 310.29 g/mol
Boiling Point 360 °C (1013 hPa) decomposes
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 188 °C
Refractive Index 1.5903 (20 °C, 589 nm)
Density 1.19 g/cm3 (20 °C)
pH 1 (200 g/l, H2O, 20 °C)