Imprimer
Phosphite de triéthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
L00339.AE L00339.AP
L00339.AEEA 26.8 EUR
L00339.AE L00339.AP
Phosphite de triéthyle ≥98%
Phosphite de triéthyle
Purity: 98% CAS No.: 122-52-1 Molecular Formula: C6H15O3P Formula Weight: 166.16 Flash Point: 43°(109°F) Refractive Index: 1.4130 Odour: Unpleasant Melting Point: -112° Boiling Point: 155-157° Beilstein Reference: 956578 UN No.: 2323 MDL No.: MFCD00009084
Formule: C₆H₁₅O₃P
MW: 166.16 g/mol
Point d'ébullition: 155…157 °C
Point de fusion: –112 °C
Densité: 0.958
Point d'éclair: 43 °C (109 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009084
Numéro CAS: 122-52-1
EINECS: 204-552-5
ONU: 2323
ADR: 3 III