Imprimer
Phosphite de triisopropyle 90
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Tri-i-propylphosphite
A15247.AE A15247.AK A15247.AP
A15247.AEEA 49.1 EUR
A15247.AE A15247.AK A15247.AP
Phosphite de triisopropyle 90
Phosphite de triisopropyle
Purity: 90+% CAS No.: 116-17-6 Molecular Formula: [(CH3)2CHO]3P Formula Weight: 208.24 Flash Point: 46°(114°F) Refractive Index: 1.4110 Odour: Characteristic Boiling Point: 63-64°/11mm Beilstein Reference: 1701528 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00008874
Formule: C₉H₂₁O₃P
MW: 208.24 g/mol
Point d'ébullition: 63…64 °C (11 mmHg)
Densité: 0.908
Point d'éclair: 46 °C (114 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008874
Numéro CAS: 116-17-6
EINECS: 204-130-0
ONU: 1992
ADR: 3 III