Imprimer
Phosphite de triisopropyle 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Tri-i-propylphosphite
372381000 372385000 372380025
ACRO372381000EA 56.8 EUR
ACRO372381000 ACRO372385000 ACRO372380025
Phosphite de triisopropyle 96%
Phosphite de triisopropyle
Formule: C₉H₂₁O₃P
MW: 208.24 g/mol
Point d'ébullition: 94…95 °C (66.6hPa)
Densité: 0.914 g/cm³
Point d'éclair: 62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008874
Numéro CAS: 116-17-6
EINECS: 204-130-0
ONU: 3278
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4095 to 1.4115 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Color scale ≤25 APHA