Imprimer
Tributyle phosphate pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: TBP, TBPA
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.18604.0500 8.18604.1000 8.18604.2500 8.18604.9026
8.18604.0500EA 48.4 EUR
8.18604.0500 8.18604.1000 8.18604.2500 8.18604.9026
Tributyle phosphate pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Tributyle phosphate
Formule: (CH₃(CH₂)₃O)₃PO
MW: 266.32 g/mol
Point d'ébullition: 289
Point de fusion: –79 °C
Densité: 0.982 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 151
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009436
Numéro CAS: 126-73-8
EINECS: 204-800-2
Merck Index: 13,09692
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb9a0e9a8476470c1c50ab98587c559fec16cd8d&vid=6bcd8ac2f1665c53ba2c7ace4f34ebb3d890b549&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC, area%) ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C) 0.976 - 0.978
Identity (IR) passes test