Phosphonate de diéthyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Conditionné sous argon.
44000.14
44000.22
44000.36
44000.A4
44000.14EA
62.9
EUR
44000.14
44000.22
44000.36
44000.A4
Phosphonate de diéthyle ≥97%
Phosphonate de diéthyle
Purity: 97+%
CAS No.: 762-04-9
Molecular Formula: (C2H5O)2P(O)H
Formula Weight: 138.10
Flash Point: 74°(165°F)
Physical Form: Liquid, Packaged under argon
Density: 1.070
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Weak
Melting Point: -70°
Boiling Point: 50-51°/2mm
MDL No.: MFCD00044573
Formule:
C₄H₁₁O₃P MW: 138.1 g/mol Point d'ébullition: 50…51 °C (2 mmHg) Point de fusion: –70 °C Densité: 1.070 Point d'éclair: 74 °C (165 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00044573 Numéro CAS: 762-04-9 EINECS: 212-091-6 |