Imprimer
Phosphonate de diéthyle 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
114500010 114502500 114500025 114500000
ACRO114500010EA 115 EUR
ACRO114500010 ACRO114502500 ACRO114500025 114500000.
Phosphonate de diéthyle 98%
Phosphonate de diéthyle
Formule: C₄H₁₁O₃P
MW: 138.1 g/mol
Point d'ébullition: 60 °C (6mbar)
Point de fusion: –70 °C
Densité: 1.08 g/cm³
Point d'éclair: 74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044573
Numéro CAS: 762-04-9
EINECS: 212-091-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %