Imprimer
di-Phosphore pentaoxyde ≥99.99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Phosphorus(V) oxide, di-Phosphorus pentoxide, Phosphorus pentoxide, Phosphoric anhydride
89966.09 89966.22 89966.36
89966.09EA 34.2 EUR
89966.09 89966.22 89966.36
di-Phosphore pentaoxyde ≥99.99%
di-Phosphore pentaoxyde
Purity: 99.99% CAS No.: 1314-56-3 Molecular Formula: P2O5 Formula Weight: 141.94 Physical Form: Powder Density: 2.39 Melting Point: 340° Boiling Point: 360° subl. Merck Reference: 14,7355 UN No.: 1807 MDL No.: MFCD00011440
Formule: P₂O₅
MW: 141.94 g/mol
Point d'ébullition: 360 °C (subl.)
Point de fusion: 340 °C
Densité: 2.39
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011440
Numéro CAS: 1314-56-3
EINECS: 215-236-1
ONU: 1807
ADR: 8 II
Merck Index: 13,07441