Imprimer
Bismuth (III) oxyde 99.975% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Bismuth Trioxide, Dibismuth trioxide
40394.18 40394.30 40394.A1
40394.18EA 71.4 EUR
40394.18 40394.30 40394.A1
Bismuth (III) oxyde 99.975% (base métaux)
Bismuth (III) oxyde
Purity: 99.975% CAS No.: 1304-76-3 Molecular Formula: Bi2O3 Formula Weight: 465.96 Physical Form: Powder, typically 4 micron Density: 8.9 Appearance: Yellow Melting Point: 817° Boiling Point: ca 1890° Merck Reference: 14,1273 MDL No.: MFCD00003462
Formule: Bi₂O₃
Point d'ébullition: ∼1890 °C
Point de fusion: 817 °C
Densité: 8.9
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003462
Numéro CAS: 1304-76-3
EINECS: 215-134-7
Merck Index: 14,1273