Imprimer
Bismuth (III) oxyde 98+%, pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Bismuth Trioxide, Dibismuth trioxide
192620010 192620050
ACRO192620010EA 147 EUR
ACRO192620010 ACRO192620050
Bismuth (III) oxyde 98+%, pur
Bismuth (III) oxyde
Formule: BiO₃
MW: 465.96 g/mol
Point d'ébullition: 1890 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 825 °C
Densité: 8.9 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003462
Numéro CAS: 1304-76-3
EINECS: 215-134-7
Merck Index: 13,01273
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Powder
Assay 98.0 to 102.0 %