Imprimer
Lunettes de sécurité, SecureFit™ 600
Fournisseur: 3M
SF602SGAF-EU SF650AS-EU SF601SGAF-EU SF603SGAF-EU SF617AS-EU SF630AS-EU SF601RAS-EU SF610AS-EU SF611AS-EU
111-2283EA 22.3 EUR
111-2283 111-2287 111-2282 111-2284 111-2285 111-2286 111-2289 111-2290 MMMASF611AS-EU
Lunettes de sécurité, SecureFit™ 600
Lunettes
La série 3M™ SecureFit™ SF600 est une extension de la célèbre gamme de lunettes de protection SecureFit. Le design innovant favorise un confort amélioré, une couverture et un bon champ de vision basé sur deux verres dans un design semi-cerclé.
  • Protection latérale intégrée
  • Les branches sont dotées de la technologie de diffusion de pression 3M™ qui aide à diffuser la pression sur l'oreille pour améliorer le confort de la monture au sein d'une main-d'œuvre diversifiée
  • Les plaquettes de nez souples offrent un confort accru et une meilleure prise en main
  • L'insert doublé de mousse amovible aide à garder les débris hors des yeux
  • De petits évents dans l'insert peuvent aider à réduire la formation de buée
  • Performances optiques optimales grâce à une conception à double lentille et une lentille optique de classe 1
Ces produits peuvent convenir à une large gamme d'applications, y compris la construction, l'ingénierie, l'assemblage général, les travaux d'inspection, l'entretien et la réparation légers, certaines applications de soudage (options de lentilles 1,7, 3,0 et 5,0), les industries pétrolières et gazières, les aéroports, travailleurs en mer (verre polarisé).
Poids: 27 g
Certifications: EN 166 FT CE; EN 170:2002 (verres clairs et ambrés), EN 172:1994 (5-1.7 et 5-3.1) ; EN 169:2002 (soudage 1.7, 3.0, 5.0)