Imprimer
Antimoine (III) oxyde 99+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Antimony trioxide, Diantimony trioxide, di-Antimony trioxide
213470010 213471000 213470051
ACRO213470010EA 179 EUR
ACRO213470010 ACRO213471000 ACRO213470051
Antimoine (III) oxyde 99+%
Antimoine (III) oxyde
Formule: O₃Sb₂
MW: 291.52 g/mol
Point d'ébullition: 1550 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 656 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011214
Numéro CAS: 1309-64-4
EINECS: 215-175-0
Merck Index: 13,00717
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Assay ≥99.0 % (Sb2O3)
Particle size ≤0.01 % Residue on 45 µm sieve
Average particle size 0.8 to 1.0 µm
Arsenic (As) ≤500 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm
Lead (Pb) ≤400 ppm