Imprimer
Bismuth (III) nitrate pentahydraté 98% pour analyses
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Bismuth trinitrate pentahydrate
402615000 402610025
ACRO402615000EA 110 EUR
ACRO402615000 ACRO402610025
Bismuth (III) nitrate pentahydraté 98% pour analyses
Bismuth (III) nitrate pentahydraté
Formule: Bi(NO₃)₃·5H₂O
MW: 485.07 g/mol
Point d'ébullition: 80 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 30 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149157
Numéro CAS: 10035-06-0
EINECS: 233-791-8
ONU: 1477
ADR: 5.1 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Arsenic (As) ≤10 ppm
Copper (Cu) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤20 ppm
Silver (Ag) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in HNO3)