Imprimer
Bismuth (III) fluorure, anhydre 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
13075.14 13075.22 13075.36
13075.14EA 57.8 EUR
13075.14 13075.22 13075.36
Bismuth (III) fluorure, anhydre 99%
Bismuth (III) fluorure
Purity: 99% CAS No.: 7787-61-3 Molecular Formula: BiF3 Formula Weight: 265.98 Physical Form: Powder Refractive Index: 1.74 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless Melting Point: 727° Solubility: Practically insoluble in water. Soluble in HF Merck Reference: 14,1265 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00010893
Manufacturing of bismuth pentafluoride
Formule: BiF₃
MW: 265.98 g/mol
Point d'ébullition: 230
Point de fusion: 727 °C
Densité: 3.7 g/cm³ (160 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010893
Numéro CAS: 7787-61-3
EINECS: 232-124-8
ONU: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 14,1265