Triphénylsilane ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
A11605.18
A11605.09
A11605.18EA
167
EUR
A11605.18
A11605.09
Triphénylsilane ≥99%
Triphénylsilane
Purity: 99%
CAS No.: 789-25-3
Molecular Formula: (C6H5)3SiH
Formula Weight: 260.41
Flash Point: 76°(169°F)
Melting Point: 42-44°
Boiling Point: 159-163°/3mm
Beilstein Reference: 978182
MDL No.: MFCD00003003
Formule:
C₁₈H₁₆Si Point d'ébullition: 159…163 °C (3 mmHg) Point de fusion: 42…44 °C Densité: 1.152 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 76 °C (169 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003003 Numéro CAS: 789-25-3 EINECS: 212-333-0 |