Imprimer
Fluorure de fentine
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
39600.03 39600.06
39600.03EA 44.5 EUR
39600.03 39600.06
Fluorure de fentine
Fluorure de fentine
CAS No.: 379-52-2 Molecular Formula: (C6H5)3SnF Formula Weight: 368.99 Physical Form: Powder Melting Point: 281° UN No.: 3146 MDL No.: MFCD00015356
Formule: C₁₈H₁₅FSn
Point de fusion: >281 °C
Densité: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015356
Numéro CAS: 379-52-2
EINECS: 206-833-8
ONU: 3146
ADR: 6.1,III