Imprimer
Phényltriméthoxysilane 85%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
370640500 370642500 370640010
ACRO370640500EA 27.1 EUR
ACRO370640500 ACRO370642500 ACRO370640010
Phényltriméthoxysilane 85%
Phényltriméthoxysilane
Formule: C₉H₁₄O₃Si
Point d'ébullition: 233 °C
Point de fusion: –25 °C
Densité: 1,062 g/cm³
Point d'éclair: 50 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025689
Numéro CAS: 2996-92-1
EINECS: 221-066-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4730 to 1.4750 (20°C, 589 nm)
GC ≥80 %