Trichloro(phényl)silane ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
A16713.22
A16713.36
A16713.22EA
40
EUR
A16713.22
A16713.36
Trichloro(phényl)silane ≥97%
Trichloro(phényl)silane
Purity: 97%
CAS No.: 98-13-5
Molecular Formula: C6H5Cl3Si
Formula Weight: 211.55
Flash Point: 91°(195°F)
Refractive Index: 1.5230
Odour: Odourless
Melting Point: -127°
Boiling Point: 201°
Beilstein Reference: 508730
UN No.: 1804
MDL No.: MFCD00000479
Formule:
C₆H₅Cl₃Si Point d'ébullition: 201 °C Point de fusion: –127 °C Densité: 1.324 Point d'éclair: 91 °C (195 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000479 Numéro CAS: 98-13-5 EINECS: 202-640-8 ONU: 1804 ADR: 8,II |