Imprimer
Cyclopentyltriméthoxysilane 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
L16442.14 L16442.22
L16442.14EA 122 EUR
L16442.14 L16442.22
Cyclopentyltriméthoxysilane 95%
Cyclopentyltriméthoxysilane
Purity: 97% CAS No.: 143487-47-2 Molecular Formula: C8H18O3Si Formula Weight: 190.32 Flash Point: 54°(129°F) Refractive Index: 1.4250 Boiling Point: 75°/10mm Beilstein Reference: 8310738 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00236509
Formule: C₈H₁₈O₃Si
Point d'ébullition: 75 °C (10 mmHg)
Densité: 0.990
Point d'éclair: 54 °C (129 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236509
Numéro CAS: 143487-47-2
ADR: 3,III