Hexaméthyldisilane ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
A13155.14
A13155.22
A13155.14EA
101
EUR
A13155.14
A13155.22
Hexaméthyldisilane ≥98%
Hexaméthyldisilane
Purity: 98+%
CAS No.: 1450-14-2
Molecular Formula: (CH3)3SiSi(CH3)3
Formula Weight: 146.38
Flash Point: -1°(30°F)
Refractive Index: 1.4220
Odour: Odourless
Melting Point: 12-13°
Boiling Point: 112-113°
Beilstein Reference: 1633463
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008258
Formule:
C₆H₁₈Si₂ Point d'ébullition: 112…113 °C Point de fusion: 12…13 °C Densité: 0.721 Point d'éclair: –1 °C (30 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008258 Numéro CAS: 1450-14-2 EINECS: 215-911-0 ONU: 1993 ADR: 3,II |