Hexaméthyldisilane 98+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
202690100
202690500
202692500
ACRO202690100EA
52.6
EUR
ACRO202690100
ACRO202690500
ACRO202692500
Hexaméthyldisilane 98+%
Hexaméthyldisilane
Formule:
C₆H₁₈Si₂ Point d'ébullition: 112 °C (1013 hPa) Point de fusion: 15 °C Densité: 0.71 g/cm³ Point d'éclair: 11 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008258 Numéro CAS: 1450-14-2 EINECS: 215-911-0 ONU: 1993 ADR: 3,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4211 to 1.4231 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |