Imprimer
Oxyde de bis(tributyletain) ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Bis(tri-n-butyltin)oxide, TBTO
A13242.22 A13242.36
A13242.22EA 50.6 EUR
A13242.22 A13242.36
Oxyde de bis(tributyletain) ≥97%
Oxyde de bis(tributyletain)
Purity: 97% CAS No.: 56-35-9 Molecular Formula: C24H54OSn2 Formula Weight: 596.07 Flash Point: 168°(334°F) Refractive Index: 1.4865 Odour: Irritating Melting Point: -45° Boiling Point: 179-180°/2mm Beilstein Reference: 745057 UN No.: 2788 MDL No.: MFCD00009418
Formule: C₂₄H₅₄OSn₂
MW: 596.11 g/mol
Point d'ébullition: 179…180 °C (2 mmHg)
Point de fusion: –45 °C
Densité: 1.172
Point d'éclair: 168 °C (334 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009418
Numéro CAS: 56-35-9
EINECS: 200-268-0
ONU: 2788
ADR: 6.1 III