Tétraméthylétain 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
163980100
163980500
ACRO163980100EA
75.5
EUR
ACRO163980100
ACRO163980500
Tétraméthylétain 98%
Tétraméthylétain
Formule:
C₄H₁₂Sn Point d'ébullition: 75 °C (1013 hPa) Point de fusion: –54 °C Densité: 1.29 g/cm³ Point d'éclair: –12 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008278 Numéro CAS: 594-27-4 EINECS: 209-833-6 ONU: 3384 ADR: 6.1,I |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4400 to 1.4420 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |