Tétraméthylsilane 99.9%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
A13148.14
A13148.22
A13148.14EA
41.6
EUR
A13148.14
A13148.22
Tétraméthylsilane 99.9%
Tétraméthylsilane
Purity: 99.9%
CAS No.: 75-76-3
Molecular Formula: C4H12Si
Formula Weight: 88.23
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -27°(-16°F)
Refractive Index: 1.3590
Odour: Mild
Melting Point: -100°
Boiling Point: 26-27°
Beilstein Reference: 1696908
Merck Reference: 14,9229
UN No.: 2749
MDL No.: MFCD00008274
Formule:
C₄H₁₂Si Point d'ébullition: 26…27 °C Point de fusion: –100 °C Densité: 0.646 Point d'éclair: –27 °C (–16 °F) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00008274 Numéro CAS: 75-76-3 EINECS: 200-899-1 ONU: 2749 ADR: 3,I Merck Index: 14,9229 |