Tétraméthylsilane 99.9+% pour spectroscopie RMN
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
138470250
138471000
ACRO138470250EA
46.4
EUR
ACRO138470250
ACRO138471000
Tétraméthylsilane 99.9+% pour spectroscopie RMN
Tétraméthylsilane
Formule:
C₄H₁₂Si Point d'ébullition: 26…28 °C (760 mmHg) Point de fusion: –99 °C Densité: 0.64 g/cm³ Point d'éclair: –27 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00008274 Numéro CAS: 75-76-3 EINECS: 200-899-1 ONU: 2749 ADR: 3,I |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
GC | ≥99.90 % |
Suitability | (for 1H-NMR position ref.) Passes test |
Elemental Analysis | 6.09 to 6.59 % N |