Imprimer
Triméthylsilylacetylene 98
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Ethynyltrimethylsilane
A12856.14 A12856.06 A12856.22
A12856.14EA 219 EUR
A12856.14 A12856.06 A12856.22
Triméthylsilylacetylene 98
Triméthylsilylacetylene
Purity: 98% CAS No.: 1066-54-2 Molecular Formula: C5H10Si Formula Weight: 98.22 Flash Point: -34°(-29°F) Refractive Index: 1.3900 Boiling Point: 52-53° Beilstein Reference: 906752 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00008569
Formule: C₅H₁₀Si
MW: 98.22 g/mol
Point d'ébullition: 52…53 °C
Densité: 0.710
Point d'éclair: <–34 °C (–29 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008569
Numéro CAS: 1066-54-2
EINECS: 213-919-9
ADR: 3 II