Imprimer
Triéthylsilylacetylene 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
L20217.03 L20217.06
L20217.03EA 32.1 EUR
L20217.03 L20217.06
Triéthylsilylacetylene 97%
Triéthylsilylacetylene
Purity: 97% CAS No.: 1777-03-3 Molecular Formula: HC≡CSi(CH2CH3)3 Formula Weight: 140.31 Flash Point: 17°(62°F) Refractive Index: 1.4315 Boiling Point: 136-140° Beilstein Reference: 1743814 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00075373
Formule: C₈H₁₆Si
Point d'ébullition: 136…140 °C
Densité: 0.783
Point d'éclair: 17 °C (62 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075373
Numéro CAS: 1777-03-3
ADR: 3,II