Imprimer
Tributylétain méthanolate ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Tri-n-butyltin methoxide, Methoxytributylstannane, Tributyltin methoxide
A13355.22 A13355.30
A13355.22EA 250 EUR
A13355.22 A13355.30
Tributylétain méthanolate ≥97%
Tributylétain méthanolate
Purity: 97% CAS No.: 1067-52-3 Molecular Formula: C13H30OSn Formula Weight: 321.09 Flash Point: 98°(208°F) Refractive Index: 1.4740 Boiling Point: 124-126°/4mm Beilstein Reference: 3600960 UN No.: 2788 MDL No.: MFCD00009419
Formule: C₁₃H₃₀OSn
MW: 321.09 g/mol
Point d'ébullition: 124…126 °C (4 mmHg)
Densité: 1.120
Point d'éclair: 98 °C (208 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009419
Numéro CAS: 1067-52-3
EINECS: 213-933-5
ONU: 2788
ADR: 6.1 III