Imprimer
Tributylétain méthanolate 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Tri-n-butyltin methoxide, Methoxytributylstannane, Tributyltin methoxide
212090100 212090250 212091000
ACRO212090100EA 46.4 EUR
ACRO212090100 ACRO212090250 ACRO212091000
Tributylétain méthanolate 97%
Tributylétain méthanolate
Formule: C₁₃H₃₀OSn
Point d'ébullition: 97…97.5 °C
Densité: 1.11 g/cm³
Point d'éclair: 98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009419
Numéro CAS: 1067-52-3
EINECS: 213-933-5
ONU: 2788
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4726 to 1.4746 (20°C, 589 nm)
Elemental Analysis ≥96.0 %