Imprimer
Chlorotriéthylsilane 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
215940250 215941000 215945000
ACRO215940250EA 76.8 EUR
ACRO215940250 ACRO215941000 ACRO215945000
Chlorotriéthylsilane 99%
Chlorotriéthylsilane
Formule: C₆H₁₅ClSi
Point d'ébullition: 142…144 °C (760 mmHg)
Densité: 0.89 g/cm³
Point d'éclair: 29 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000507
Numéro CAS: 994-30-9
EINECS: 213-615-6
ONU: 2986
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %