Imprimer
Tributylétain chlorure 95% tech.
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Chlorotributylstannane, Tri-n-butyltin chloride, TBTC
139351000 139355000
ACRO139351000EA 47.2 EUR
ACRO139351000 ACRO139355000
Tributylétain chlorure 95% tech.
Tributylétain chlorure
Formule: C₁₂H₂₇ClSn
Point d'ébullition: 171…173 °C (25 mmHg)
Point de fusion: –9 °C
Densité: 1.2 g/cm³
Point d'éclair: >112 °C
Numéro MDL: MFCD00000521
Numéro CAS: 1461-22-9
EINECS: 215-958-7
ONU: 2788
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4880 to 1.4940 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥94 %