Imprimer
Triisopropylchlorosilane 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
377350050 377350250 377351000
ACRO377350050EA 55.9 EUR
ACRO377350050 ACRO377350250 ACRO377351000
Triisopropylchlorosilane 95%
Triisopropylchlorosilane
Formule: C₉H₂₁ClSi
Point d'ébullition: 198 °C (760 mmHg)
Densité: 0.902 g/cm³
Point d'éclair: 63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009656
Numéro CAS: 13154-24-0
ONU: 2987
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4520 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %