Oxyde de dibutyletain pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
|
Attention
|
Synonyms:
Dibutyltin(IV) oxide, Dibutyloxostannane, Di-n-butyltin oxide, Di-n-butyltin(IV) oxide
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.03539.0005
8.03539.0250
8.03539.9025
8.03539.0005EA
28.4
EUR
8.03539.0005
8.03539.0250
8.03539.9025
Oxyde de dibutyletain pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Oxyde de dibutyletain
Formule:
C₈H₁₈OSn MW: 248.94 g/mol Point de fusion: > 300 °C Densité: 1.6 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001992 Numéro CAS: 818-08-6 EINECS: 212-449-1 ONU: 3077 ADR: 9 III |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 0.004 g/l (20 °C) |
Molar Mass | 248.94 g/mol |
Bulk Density | 650 - 750 kg/m3 |
Boiling Point |
|
Density | 1.5 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 525 °C |
Hazard Class | 9 |
Hazard Class Description | Miscellaneous hazardous material |