Diméthylétain dichlorure
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Dichlorodimethylstannane
71142.04
71142.18
71142.04EA
39.6
EUR
71142.04
71142.18
Diméthylétain dichlorure
Diméthylétain dichlorure
CAS No.: 753-73-1
Molecular Formula: (CH3)2SnCl2
Formula Weight: 219.69
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Moisture Sensitive
Melting Point: 103-105°
Boiling Point: 185-190°
Beilstein Reference: 3660508
UN No.: 3146
MDL No.: MFCD00000517
Formule:
C₂H₆Cl₂Sn Point d'ébullition: 185…190 °C Point de fusion: 103…105 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000517 Numéro CAS: 753-73-1 EINECS: 212-039-2 ONU: 3146 ADR: 6.1,II |