Dibutylétain dichlorure pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
|
Danger
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.04184.0250
8.04184.1000
8.04184.9030
8.04184.0250EA
95.4
EUR
8.04184.0250
8.04184.1000
8.04184.9030
Dibutylétain dichlorure pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Dibutylétain dichlorure
Formule:
C₈H₁₈Cl₂Sn Point d'ébullition: 275 °C (1013 hPa) Point de fusion: 37…39 °C Densité: 1,37…1.4 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000518 Numéro CAS: 683-18-1 EINECS: 211-670-0 ONU: 3146 ADR: 6.1,II |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 0.32 g/l (20 °C) |
Melting Point | 37 - 41 °C |
Molar Mass | 303.85 g/mol |
Boiling Point | 148 °C (16 hPa) |
Vapor Pressure | 0.0016 hPa (25 °C) |
Flash Point |
|
Density | 1.37 - 1.40 g/cm3 (20 °C) |