Imprimer
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane 85% tech.
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Trimethoxy(3-mercaptopropyl)silane, 3-(Trimethoxysilyl)propane-1-thiol, 3-(Trimethoxysilyl)-1-propanethiol
174650500 174652500
ACRO174650500EA 53.5 EUR
ACRO174650500 ACRO174652500
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane 85% tech.
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane
Formule: HSH₂CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
MW: 196.34 g/mol
Point d'ébullition: 215
Point de fusion: –50 °C
Densité: 1.05 g/cm³
Point d'éclair: 88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004901
Numéro CAS: 4420-74-0
EINECS: 224-588-5
ONU: 3082
ADR: 9 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4410 to 1.4450 (20°C, 589 nm)
GC ≥80 %